Couvercle de filtre pour protection respiratoire à air propulsé pour Versaflo™ TR-6580E, Versaflo™
N° de catalogue MMMATR-6500FC
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Désignation:Couvercle du filtre respiratoire
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6500FC est un couvercle de filtre qui aide à protéger les filtres Versaflo™ TR-6580E contre les dommages physiques.
- Protège le filtre 3M™ Versaflo™ TR-6580E des dommages physiques
- Peut être nettoyé et réutilisé
Ce couvercle de filtre protège le filtre et permet aux utilisateurs de porter Versaflo™ Powered Air Turbo dans les douches de décontamination. Il peut contenir un pare-étincelles Versaflo™ TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire contre les grosses particules ou les étincelles. Le couvercle du filtre peut être nettoyé pour être réutilisé.