Couvercle de filtre pour protection respiratoire à air propulsé pour Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E, Versaflo™
Catalog # MMMATR-6100FC
Supplier: 3M
Specifications
- Désignation:Couvercle du filtre respiratoire
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6100FC est un couvercle de filtre pour aider à protéger les filtres Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E contre les dommages physiques.
- Protégez les filtres Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E des dommages physiques
- Maintient un pare-étincelles Versaflo™, TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire
Ce couvercle de filtre protège les filtres et permet aux utilisateurs de porter Versaflo™ Powered Air Turbo dans les douches de décontamination. Il peut contenir un pare-étincelles Versaflo™ TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire contre les grosses particules ou les étincelles. Le couvercle du filtre peut être nettoyé pour être réutilisé.