Joints d'étanchéité pour conduits d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
N° de catalogue MMMAS-956
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Désignation:Bagues d'étanchéité pour conduits d'air
- Cdt:5
Spécifications
À propos de cet article
La bague d'étanchéité pour conduit d'air Versaflo™ S-956 est une bague d'étanchéité pour conduit d'air de rechange conçue pour remplacer les pièces usées ou endommagées de la suspension de tête S-950 Premium Versaflo™ série S.
- Bague d'étanchéité de rechange pour conduit d'air
- Pièce de rechange approuvée par 3M
- Prolongez la durée de vie du produit en vérifiant et en remplaçant régulièrement les pièces usées ou endommagées
Cette pièce de rechange peut prolonger la durée de vie des suspensions de tête. La bague d'étanchéité est installée sur la section où l'air pénètre dans la suspension.