Couvertures et films de visière détachables alimentés et alimentés en air, Versaflo ™
Supplier: 3M
Certificates
About this item
Les housses de visière détachables Versaflo™ série S sont des housses de visière transparentes et détachables conçues pour être utilisées avec les couvre-chefs et cagoules Versaflo™ séries S-133, S-333, S-433 et S-533. Cette housse autocollante protège la visière des contaminants et des rayures.
- Protège les visières des contaminants et des rayures
- Prolonger l'état des visières
- La couverture autocollante peut être facilement appliquée et déchirée
- Disponible en grandes et petites tailles
Prolongez l'état des couvre-chefs ou des visières de cagoule Versaflo™ S-133, S-333, S-433 et S-533 avec le couvre-visière détachable Versaflo™ série S. La housse de visière détachable peut prolonger la durée de vie d'une visière en la protégeant des contaminants et des rayures pendant l'utilisation. Ces couvertures autocollantes peuvent être facilement appliquées et déchirées.
Frequently Bought Together