Déflecteur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Catalog # MMMAM-116
Supplier: 3M
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Déflecteur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le déflecteur de flux d'air Versaflo™ M-116 est un déflecteur de flux d'air de remplacement conçu pour être utilisé avec les coiffes des séries 3M™ Versaflo™ M-100 et M-200.
- Déflecteur de flux d'air de remplacement
Assurez-vous que les déflecteurs de flux d'air fonctionnent correctement avec ce déflecteur de flux d'air bleu de remplacement 3M™ Versaflo™, M-116. Ce déflecteur de flux d'air est conçu pour être utilisé comme pièce de rechange pour remplacer un appareil usé ou cassé dans les casques 3M™ Versaflo™ séries M-100 et M-200, et est homologué CE.