ContactUsLinkComponent
Tubes respiratoires alimentés et alimentés en air, Versaflo™
Tubes respiratoires alimentés et alimentés en air, Versaflo™
N° de catalogue 111-2553
Fournisseur:  3M
undefined
Tubes respiratoires alimentés et alimentés en air, Versaflo™
N° de catalogue 111-2553
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Désignation:
    Tubes respiratoires alimentés et alimentés en air Versaflo™
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Le tube respiratoire Versaflo™ BT-64 est un tube respiratoire à usage intensif. Il relie les pièces faciales à ajustement serré approuvées aux unités de distribution d'air motorisées pour garantir que l'air propre atteint les pièces faciales avec un débit d'air illimité.
  • Fabriqué à partir de matériaux résistants
  • Convient aux applications exigeantes
  • Protège contre certains gaz, vapeurs et particules lorsqu'il est utilisé dans une configuration approuvée
  • Le flux d'air aide à assurer le confort pendant le travail et aide à réduire la buée sur la visière
  • Prend en charge l'intégration de protections auditives et de la tête compatibles
  • Entièrement submersible pour le nettoyage (avec kit de nettoyage et de stockage 3M™, BT-953)
Obtenez une connexion fiable entre les pièces faciales ajustées 3M™ et les unités de distribution d'air avec le tube respiratoire Versaflo™, BT-64 lorsqu'il est utilisé dans une configuration approuvée. Le tube respiratoire BT-64 est conçu pour être utilisé avec les respirateurs à masque complet 3M™ série 6000, série 7907S et le respirateur à demi-masque 3M™ série 7500 en conjonction avec les turbos à air motorisé 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec le 3M™ Versaflo™ TR-800 Powered Air Turbo, le tube respiratoire Versaflo™, le BT-64 fournit une protection respiratoire à sécurité intrinsèque pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.
Ce pack de tubes respiratoires comprend un indicateur de débit d'air 3M™, TR-973. Le tube est fabriqué à partir d'un matériau résistant pour les applications exigeantes, tandis que le flux d'air délivré dans le masque de l'utilisateur facilite la respiration, par rapport au même masque avec des filtres directement fixés (modèle à pression négative). Le flux d'air contribue également au confort pendant le travail et aide à réduire la buée sur la visière.
Livraison: Chaque pack contient le tube respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-64 et l'indicateur de débit d'air 3M™, TR-973.