Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Fournisseur:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Certificats
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Variable-flow reversible peristaltic pump.
  • Flow ranges from 0,03 to 4 ml/min
  • Run dry without damage to pump
These cost-effective peristaltic pumps provide variable flow and exceptional life performance in a compact package. Select from three different motor speeds, and three different tubing sizes to achieve flow rates from 0,03 to 4 ml/min.
Order power supply separately. Wall mount power supply, 115 VAC/12 VDC with US standard plug sold separately as part number 73160-50. Wall mount power supply, 230 VAC/12 VDC with EU plug sold separately as part number 73160-52.
Delivery information: Includes silicone tube sets included; Norprene® and Viton® tubing sets available.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Modèle:
  • 73160-00
  • 73160-05
  • 73160-10
  • 73160-20
  • 73160-25
  • 73160-15
  • Duty cycle intermittent:
  • Intermittent
  • Intermittent
  • Intermittent
  • Intermittent
  • Intermittent
  • Intermittent
  • Inlet connection:
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • Débit min.:
  • 0,03 - 0,09 ml/min. (0,8 mm)
  • 0,03 - 0,09 ml/min. (0,8 mm)
  • 0,06 - 0,19 ml/min. (0,8 mm)
  • 0,21 - 0,7 ml/min. (0,8 mm)
  • 0,21 - 0,7 ml/min. (0,8 mm)
  • 0,06 - 0,19 ml/min. (0,8 mm)
  • Max. temperature:
  • 93 °C (200 °F) [fluid]
  • 93 °C (200 °F) [fluid]
  • 93 °C (200 °F) [fluid]
  • 93 °C (200 °F) [fluid]
  • 93 °C (200 °F) [fluid]
  • 93 °C (200 °F) [fluid]
  • Pression max.:
  • 10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • 10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • 10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • 10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • 10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • 10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • Raccordement de sortie:
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • 0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • Poids du colis:
  • 0,9 kg (2 lbs.)
  • 0,9 kg (2 lbs.)
  • 0,9 kg (2 lbs.)
  • 0,9 kg (2 lbs.)
  • 0,9 kg (2 lbs.)
  • 0,9 kg (2 lbs.)
  • Suction lift, wet:
  • 3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • 3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • 3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • 3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • 3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • 3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • Matériaux en contact avec le fluide:
  • Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Garantie:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Hauteur
    Longueur
    Largeur
    Débit
    Débit maximal
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-00
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 1,5 - 5 rpm, 12 VDC, Manual Control
    9,7 cm
    8,4 cm
    14 cm
    0,3 - 1 ml/min. (3 mm)
    0,08 - 0,28 ml/min. (1,6 mm)
    12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 336,00 €
    336,00 €
    1 * 1 ST
       336,00 €
    Spécifications :
    CE Compliant
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX73160-00
    Modèle
    73160-00
    Duty cycle intermittent
    Intermittent
    Inlet connection
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Débit min.
    0,03 - 0,09 ml/min. (0,8 mm)
    Max. temperature
    93 °C (200 °F) [fluid]
    Pression max.
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
    Raccordement de sortie
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Poids du colis
    0,9 kg (2 lbs.)
    Suction lift, wet
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
    Matériaux en contact avec le fluide
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX73160-05
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 1,5 - 5 rpm, 12 VDC, Manual/Remote Control
    9,7 cm
    8,4 cm
    14 cm
    0,3 - 1 ml/min. (3 mm)
    0,08 - 0,28 ml/min. (1,6 mm)
    12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 477,00 €
    477,00 €
    1 * 1 ST
       477,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX73160-05
    Modèle
    73160-05
    Duty cycle intermittent
    Intermittent
    Inlet connection
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Débit min.
    0,03 - 0,09 ml/min. (0,8 mm)
    Max. temperature
    93 °C (200 °F) [fluid]
    Pression max.
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
    Raccordement de sortie
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Poids du colis
    0,9 kg (2 lbs.)
    Suction lift, wet
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
    Matériaux en contact avec le fluide
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
    Garantie
    1 year
  • MFLX73160-10
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 3,3 - 10 rpm, 12 VDC, Manual Control
    9,7 cm
    8,4 cm
    14 cm
    0,6 - 2 ml/min. (3 mm)
    0,17 - 0,55 ml/min. (1,6 mm)
    12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 336,00 €
    336,00 €
    1 * 1 ST
       336,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX73160-10
    Modèle
    73160-10
    Duty cycle intermittent
    Intermittent
    Inlet connection
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Débit min.
    0,06 - 0,19 ml/min. (0,8 mm)
    Max. temperature
    93 °C (200 °F) [fluid]
    Pression max.
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
    Raccordement de sortie
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Poids du colis
    0,9 kg (2 lbs.)
    Suction lift, wet
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
    Matériaux en contact avec le fluide
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
    Garantie
    1 year
  • MFLX73160-20
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual Control
    9,7 cm
    8,4 cm
    14 cm
    2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm)
    0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm)
    12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 336,00 €
    336,00 €
    1 * 1 ST
       336,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX73160-20
    Modèle
    73160-20
    Duty cycle intermittent
    Intermittent
    Inlet connection
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Débit min.
    0,21 - 0,7 ml/min. (0,8 mm)
    Max. temperature
    93 °C (200 °F) [fluid]
    Pression max.
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
    Raccordement de sortie
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Poids du colis
    0,9 kg (2 lbs.)
    Suction lift, wet
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
    Matériaux en contact avec le fluide
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
    Garantie
    1 year
  • MFLX73160-25
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual/Remote Control
    9,7 cm
    8,4 cm
    14 cm
    2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm)
    0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm)
    12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 477,00 €
    477,00 €
    1 * 1 ST
       477,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX73160-25
    Modèle
    73160-25
    Duty cycle intermittent
    Intermittent
    Inlet connection
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Débit min.
    0,21 - 0,7 ml/min. (0,8 mm)
    Max. temperature
    93 °C (200 °F) [fluid]
    Pression max.
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
    Raccordement de sortie
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Poids du colis
    0,9 kg (2 lbs.)
    Suction lift, wet
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
    Matériaux en contact avec le fluide
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
    Garantie
    1 year
  • MFLX73160-15
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 3,3 - 10 rpm, 12 VDC, Manual/Remote Control
    9,7 cm
    8,4 cm
    14 cm
    0,6 - 2 ml/min. (3 mm)
    0,17 - 0,55 ml/min. (1,6 mm)
    12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 477,00 €
    477,00 €
    1 * 1 ST
       477,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX73160-15
    Modèle
    73160-15
    Duty cycle intermittent
    Intermittent
    Inlet connection
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Débit min.
    0,06 - 0,19 ml/min. (0,8 mm)
    Max. temperature
    93 °C (200 °F) [fluid]
    Pression max.
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
    Raccordement de sortie
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
    Poids du colis
    0,9 kg (2 lbs.)
    Suction lift, wet
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
    Matériaux en contact avec le fluide
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
    Garantie
    1 year
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-52
    Power Supply, wall mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
    230 VAC; 12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Arrêts à code couleur
    Max. motor RPM
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-58
    Replacement Viton® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-58
    22 rpm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 59,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Arrêts à code couleur
    Max. motor RPM
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-56
    Replacement Norprene® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-56
    22 rpm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 38,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Arrêts à code couleur
    Max. motor RPM
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-54
    Replacement Silicone Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-54
    22 rpm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 26,90 €