ContactUsLinkComponent
MOPS buffer, powder, Corning®
Catalog # MDTC46-103-RM
Supplier:  Corning
CAS Number:  
undefined
MOPS buffer, powder, Corning®
Catalog # MDTC46-103-RM
Supplier:  Corning
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 g
  • Désignation:
    MOPS buffer, powder, 100 g
  • Température de stockage:
    Ambient
  • Température de transport:
    Ambient