0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Septa
VWR®, Septa GL 32
VWR®, Septa GL 32
VWR®, Septa GL 32
N° de catalogue 548-0654A
Fournisseur:
VWR Collection
Agrandir l'image
VWR®, Septa GL 32
N° de catalogue 548-0654A
Fournisseur:
VWR Collection
Spécifications
Ø:
30 mm
Dureté:
50° shore A
Septum:
Cream silicone/beige PTFE
Épaisseur:
3,2 mm
Cdt:
100
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit