ContactUsLinkComponent
VWR®, Septa 24 mm
VWR®, Septa 24 mm
Catalog # 548-0635A
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Septa 24 mm
Catalog # 548-0635A
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Dureté:
    45° shore A
  • Septum:
    Transparent blue silicone /white PTFE
  • Épaisseur:
    1,3 mm
  • Cdt:
    1.000