Gentamicine, sulfate (sel) solution 50 mg/ml dans l'eau déionisée
Catalog # MDTC30-005-CR
Supplier: Corning
CAS Number:
Specifications
- Cdt:10
- Seq:0010
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:1405-41-0
MDL Number:MFCD00270181