Support de bureau pour tuyaux d'évacuation, b.safe
BOHLR1110-32
- Désignation:Support de bureau b.safe pour tuyaux d'évacuation
- Longueur:127 mm
- Cdt:1
Intégrez les bouchons du système b.safe et les entonnoirs b.safe dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les déchets de solvants liquides peuvent être acheminés directement dans des bidons via les conduites d'évacuation b.safe.
- Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
- Résistance chimique: ++ très bien
- Résistance à la température : de −50 à 80 °C
- Conductivité: 1 000 kOhms
- Connexion 1: GL 45 mâle
- Connexion 2: 32 mm Ext.Ø
Convient aux plateaux d'une épaisseur de 10 à 35 mm et d'un diamètre d'alésage de 35 mm, fixation facile par joint autocollant et sans silicone et contre-écrou. Raccordement côté supérieur : filetage mâle GL 45 pour installer un entonnoir b.safe avec bouchon à vis GL 45 ou un System Cap GL 45 b.safe. Connexion en bas: Ø ext. 32 mm pour raccordement direct avec des raccords de tuyaux rigides b.safe, peut être raccourci si nécessaire.