Dichlorométhane ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilisé pour synthèse peptidique
Catalog # 89048.320
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (GC on anhydrous basis):min. 99.9%
- Clear colorless liquid:complying
- Color (APHA Pt-Co):max. 10
- Free amines (Kaiser):max. 0.001%
- Residue after evaporation:max. 0.0005% (w/w)
- Water (Karl Fischer):max. 0.005% (w/w)
- Iron (Fe):max. 0.1 ppm
- Magnesium (Mg):max. 0.1 ppm
- Lead (Pb):max. 0.1 ppm
- Zinc (Zn):max. 0.1 ppm
- Stabilizer (Amylene):0.003-0.006% (w/w)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:84.93 g/mol
Index Merck:12,06140
Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:Stabilisé avec de l'Amylène 0,003-0,006 %
REACH:01-2119480404-41
:GHS07
:GHS08
Numéro CAS:75-09-2
Formule:CH₂Cl₂
Numéro MDL:MFCD00000881