Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Fournisseur:   TEKNOMEK
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Fournisseur:  TEKNOMEK
Certificats
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
The height adjustable stainless steel table is manufactured from fully welded 304-grade stainless steel in a brushed dull polish finish and is available in electronic or manual wind height adjustment.
  • Free standing
  • 304-grade stainless steel
  • Brushed dull polish finish
  • Fully welded, no construction or assembly required
  • Hydraulic height adjustable table - manual or electric
  • Stainless steel feet with non-marking rubber base
  • 700 to 1000 mm height adjustment (table top height)
The 300 mm height adjustment, ensures a work surface comfortable for workers of different heights.
Load capacity: 250 kg
Product Family Options
Manual height adjustment
Informations sur le produit
  • Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • Height adjustable table, no shelf, rear rail
    1300×750×840 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Height adjustable table, no shelf, rear rail
    1600×750×840 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Height adjustable table, no shelf, rear rail
    1900×750×840 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Electronic height adjustment
Informations sur le produit
  • Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • Height adjustable table. electric, no shelf, rear rail
    1300×750×840 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Height adjustable table, electric, no shelf, rear rail
    1600×750×840 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Height adjustable table, electric, no shelf, rear rail
    1900×750×840 mm