Adson-Graefe forceps
Acier inoxydable, 125 mm, Fine teeth, Straight, 4,5×1,25 mm, 4,5 mm
N° de catalogue FSCI11030-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:125 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Fine teeth
- Tip size:4,5×1,25 mm
- Tip width:4,5 mm
- Tip shape:Straight