Circle forceps
Acier inoxydable, 115 mm, Smooth, Straight, Ø 0,7 mm
N° de catalogue FSCI11072-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:115 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Smooth
- Tip size:Ø 0,7 mm
- Tip shape:Straight