Delicate suture tying forceps
Acier inoxydable, 90 mm, Tying platform (6 mm), Angled (45°), 0,4 mm
N° de catalogue FSCI11063-07
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Delicate suture tying forceps
N° de catalogue FSCI11063-07
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Delicate suture tying forceps
Delicate suture tying forceps
Acier inoxydable, 90 mm, Tying platform (6 mm), Angled (45°), 0,4 mm
Prix
122,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    90 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Tying platform (6 mm)
  • Tip width:
    0,4 mm
  • Tip shape:
    Angled (45°)