Dumont #5CO forceps
#5CO, Dumostar, 110 mm, Biology, Straight, 0,05×0,01 mm
N° de catalogue FSCI11295-20
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5CO
- Longueur:110 mm
- Matière:Dumostar
- Style de pointe:Biology
- Tip size:0,05×0,01 mm
- Tip shape:Straight