Dumont #6 forceps
Dumont #6 forceps
#6, Inox, 115 mm, Standard, Angled, 0,17×0,1 mm
N° de catalogue FSCI11260-20
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #6 forceps
N° de catalogue FSCI11260-20
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dumont #6 forceps
Dumont #6 forceps
#6, Inox, 115 mm, Standard, Angled, 0,17×0,1 mm
Prix
47,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    #6
  • Longueur:
    115 mm
  • Matière:
    Inox
  • Style de pointe:
    Standard
  • Tip size:
    0,17×0,1 mm
  • Tip shape:
    Angled