Dumont #7, fine forceps
#7, Inox, 115 mm, Biology, Curved, 0,07×0,03 mm
N° de catalogue FSCI11274-20
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#7
- Longueur:115 mm
- Matière:Inox
- Style de pointe:Biology
- Tip size:0,07×0,03 mm
- Tip shape:Curved
- Cat. No.:FSCI11274-20