Dumont mini forceps, style 3
Mini #3, Inox, 70 mm, Standard, Straight, 0,12×0,07 mm
N° de catalogue FSCI11200-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont mini forceps, style 3
N° de catalogue FSCI11200-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Mini #3
- Longueur:70 mm
- Matière:Inox
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,12×0,07 mm
- Tip shape:Straight