Students splinter forceps
Students splinter forceps
Acier inoxydable, 105 mm, Serrated, Straight, 0,3 mm
N° de catalogue FSCI91156-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Students splinter forceps
N° de catalogue FSCI91156-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Students splinter forceps
Students splinter forceps
Acier inoxydable, 105 mm, Serrated, Straight, 0,3 mm
Prix
19,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    105 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip width:
    0,3 mm
  • Tip shape:
    Straight