Mouse handling forceps
Mouse handling forceps
Acier inoxydable, 210 mm, Serrated, Straight, 15×2 mm
N° de catalogue FSCI11036-20
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Mouse handling forceps
N° de catalogue FSCI11036-20
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mouse handling forceps
Mouse handling forceps
Acier inoxydable, 210 mm, Serrated, Straight, 15×2 mm
Prix
40,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Long handles make picking up small rodents easy and help prevent bites. Tips provide a secure hold with minimal trauma.
Informations de commande: Replacement tips are available.
Spécifications
  • Longueur:
    210 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    15×2 mm
  • Tip shape:
    Straight
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Tip size
    Disponibilité
    Prix
  • FSCI11036-90
    Mouse handling forceps replacement tips, silicone, straight, serrated
    30 mm
    15×2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 16,00 €