Russian forceps
Acier inoxydable, 150 mm, Cupped teeth, Straight, 6×11 mm
N° de catalogue FSCI11026-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Cupped teeth
- Tip size:6×11 mm
- Tip shape:Straight