S&T Vessel cannulation forceps
0,5 - 1 mm Ext.Ø tubing size, Acier inoxydable, 110 mm, Angled
N° de catalogue FSCI00574-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel cannulation forceps
N° de catalogue FSCI00574-11
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:0,5 - 1 mm Ext.Ø tubing size
- Longueur:110 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Tip shape:Angled