Vial forceps
Vial forceps
Acier inoxydable, 150 mm, Straight, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11006-15
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Vial forceps
N° de catalogue FSCI11006-15
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vial forceps
Vial forceps
Acier inoxydable, 150 mm, Straight, 0,5 mm
Prix
140,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Tip width:
    0,5 mm
  • Tip shape:
    Straight