Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Artery scissors, ball tip

Artery scissors, ball tip

Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter, 115 mm, 25 mm
N° de catalogue FSCI14080-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Artery scissors, ball tip
N° de catalogue FSCI14080-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Artery scissors, ball tip
Artery scissors, ball tip

Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter, 115 mm, 25 mm

Prix
68,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Spécifications
  • Type:
    Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter
  • Longueur:
    115 mm
  • Longueur de lame:
    25 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.