Lunettes de protection, uvex i-guard+ planet
Catalog # 112-6183
Supplier: UVEX
Specifications
- Type:Anti-UV (UV 400), anti-buée, anti-rayures, uvex supravision excellence
- Couleur:anthracite
- Environmentally Preferable:Sustainable Materials,Low Manufacturing Impact,Product Transparency and Disclosure,Sustainable Packaging,Energy Efficient
- Certification environnementale:Production plant: ISO 50001
- Oculaires:Clear PA
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette gamme de lunettes de protection 3 en 1, sans métal et polyvalente, offre un choix flexible pour de nombreuses applications.
- Verres larges et plats pour un champ de vision illimité
- UV400 - 100% de protection contre les dangereux rayons UVA et UVB à 400 nm
- Produit de manière durable à partir de matériaux recyclés et biologiques
- Bandeau réglable individuellement pour un ajustement parfait et un maintien sûr
Les verres robustes en polycarbonate, dotés de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves, présentent des caractéristiques permanentes d'antibuée et de résistance aux rayures. La protection latérale x-tended offre une protection latérale supplémentaire. Le support facial souple et flexible qui s'adapte à l'utilisateur pour une protection et un confort optimaux protège également contre les liquides et les grosses poussières (marquage 3 et 4).
Couleur de la monture : Anthracite
Couleur du bandeau : Anthracite, turquoise
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; EN 166 3 4 B CE (monture); W 2C-1,2 W 1 B KN CE (oculaire)