Lunettes de protection, uvex i-lite planet
111-2574
: UVEX
- Type:Anti-UV (UV 400), anti-buée, anti-rayures, uvex supravision excellence
- Couleur:anthracite
- Environmentally Preferable:Sustainable Materials,Low Manufacturing Impact,Product Transparency and Disclosure,Sustainable Packaging,Energy Efficient
- Certification environnementale:Production plant: ISO 50001
- Oculaires:Clear PA
- Cdt:1
Cette gamme de lunettes de protection 3 en 1, sans métal et polyvalente, offre un choix flexible pour de nombreuses applications.
- Verres larges et plats pour un champ de vision illimité
- UV400 - 100% de protection contre les dangereux rayons UVA et UVB à 400 nm
- Produit de manière durable à partir de matériaux biologiques
Les verres robustes en polycarbonate, dotés de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves, présentent des caractéristiques permanentes d'anti-buée et anti-rayures. La protection latérale x-tended renforce la protection latérale. Les branches latérales réglables à plusieurs niveaux permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir une bonne adaptation à toute forme de tête ou de visage. Bras latéraux de forme ergonomique pour un ajustement parfait sans créer de points de pression.
Couleur de la monture : Anthracite, turquoise.
: Conforme à EN 166, EN 170; W EN 166 F CE (monture); 2C-1.2 W 1 FKN CE (oculaire)