ContactUsLinkComponent
Répartiteur, b.safe
Répartiteur, b.safe
N° de catalogue BOHLR680-01
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Répartiteur, b.safe
N° de catalogue BOHLR680-01
Fournisseur:  Bohlender
Spécifications
  • Désignation:
    Répartiteur, avec 3×GL 25 connexions mâles
  • l×p×h:
    145×142×189 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Robinet d'arrêt à 3 voies avec boîtier en acier inoxydable et module de commande intégré.
  • Le séparateur à trois voies change la position de la valve lorsqu'un bidon est plein
  • Les déchets sont dirigés vers le bidon vide pour éviter tout déversement
Raccordement fileté GL 25 pour l'installation des tubes à déchets b.safe. En combinaison avec un b.safe Display pour répartiteur et des b.safe Waste Caps avec indicateur de niveau électronique, le b.safe Splitter permet le remplissage automatique ultérieur de deux bidons à un point de collecte de solvants. Le b.safe Splitter doit être installé par du personnel qualifié.
Le passage automatique des bidons de collecte pleins aux bidons vides les empêche de déborder. Idéal pour acheminer en toute sécurité les grands volumes qui se produisent en HPLC préparative dans des bidons qui sont faciles à manipuler. En tant que dispositif de sécurité spécial, la fonction de répartition utilise les volumes restants dans les bidons pleins pour éviter qu'ils ne débordent en cas de dysfonctionnement. La compatibilité du b.safe Splitter avec les dispositifs de niveau de remplissage d'autres marques doit être vérifiée individuellement.
Informations de commande: Comprend deux câbles signalétiques intégrés (2 m), un bloc d'alimentation (entrée : 100 à 240 V/1,2 A, sortie : 24 V/max. 1,75 A, câble : 1,3 m) et un support de fixation en aluminium pour l'installation murale.
Signal cables
Informations sur le produit