ContactUsLinkComponent
Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Catalog # BOHLR9125-02
Supplier:  Bohlender
undefined
Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Catalog # BOHLR9125-02
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Avec:
    4× raccords capillaires UNF ¼", 2× raccords de tuyau NPT ¹/₈"
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1 SET
Specifications
About this item
Une connexion pour collecter les déchets liquides de jusqu'à 2 systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les tubes de déchets b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Connecteur collectif compact pour combiner les sorties de deux respectivement jusqu'à quatre unités HPLC
  • Tous les connecteurs sont placés latéralement
  • Une pente supplémentaire améliore le débit et empêche tout reflux
Fabriqué en PE-EX antistatique, adapté aux planches d'une épaisseur de 10 à 35 mm, fixation facile avec contre-écrou. Faible hauteur d'installation grâce aux raccords latéraux, les filetages inclinés permettent une inclinaison supplémentaire et un raccordement des tuyaux sans pliage.
Connexions sur la face supérieure : 2×2 raccords capillaires (filetage UNF ¼") avec raccords b.safe pour capillaires avec Ø ext. 1,6/2,2/3,2 mm, raccord de tuyau 2×1 (filetage femelle NPT ¹/₈") avec connecteur de tuyau b.safe pour tube Int.Ø. 6,5 à 8 mm. Connexion en bas : filetage mâle GL 25 pour connexion directe avec les tubes à déchets flexibles b.safe.
Delivery: Inclut:
1 × support de bureau multiport II b.safe
12× raccords b.safe : 4× Ø 1,6 mm (vert), 4× Ø 2,2 mm (violet), 4× Ø 3,2 mm (jaune)
4× raccords aveugles b.safe pour connexion capillaire (UNF ¼")
2× Raccords de Tuyau b.safe pour Ø Int. 6,5 à 8 mm
2× raccords aveugles b.safe pour raccordement de tuyau (NPT ¹/₈")
Bore adapter
Product Information