ContactUsLinkComponent
Supports de bureau pour tubes à déchets, b.safe Multiport IV
Supports de bureau pour tubes à déchets, b.safe Multiport IV
Catalog # BOHLR1125-04
Supplier:  Bohlender
undefined
Supports de bureau pour tubes à déchets, b.safe Multiport IV
Catalog # BOHLR1125-04
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Filetage:
    GL 45 (mâle, supérieur), GL 25 (mâle, inférieur)
  • Longueur:
    100 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Une connexion pour la collecte des déchets liquides provenant de jusqu'à 4 systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les tubes de déchets b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Connecteur collectif compact pour combiner les sorties de deux respectivement jusqu'à quatre unités HPLC
  • Tous les connecteurs sont placés latéralement
  • Une pente supplémentaire améliore le débit et empêche tout reflux
Fabriqué en PE-EX antistatique, adapté aux planches d'une épaisseur de 10 à 35 mm, fixation facile par contre-écrou. Faible hauteur d'installation grâce aux raccords latéraux, aux filetages inclinés pour une inclinaison supplémentaire et au raccordement des tubes sans pliage.
Connexions sur la face supérieure : Raccord capillaire 4×2 (filetage UNF ¼") pour connecter les capillaires avec les raccords b.safe, raccord de tuyau 4×1 (filetage NPT ¹/₈") pour raccords de tuyau. Connexion en bas : filetage mâle GL 25 pour connexion directe avec les tubes à déchets flexibles b.safe.
Ordering information: Les raccords et les connecteurs de tuyaux ne sont pas inclus.
Bore adapter
Product Information