Laboratory warning labels
Fournisseur:   GA
Laboratory warning labels
Fournisseur:  GA
Certificats
Laboratory warning labels
Laboratory warning labels
8 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Preprinted, and blank warning labels for the identification of equipment, containers, and material.
  • Coated with either a permanent or removable adhesive
  • Waterproof, low and high-temperature resistant
  • Can be applied on plastic, glass, cardboard, and metal surfaces
Labels are designed to alert personnel to safety risks in the laboratory environment, and to communicate special use, handling, and disposal. With a wide temperature resistance range, these labels can be used in lab freezers and refrigerators, at room temperature (doors, drawers, walls, instruments, and so on), hot surfaces, including water baths and heating blocks, as well as on equipment, instruments, and tools with moving parts in order to minimise injury risks.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • Laboratory warning labels
    1×1,5"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 31,40 €
    31,40 €
    1 * 1 ROU
       31,40 €
  • Laboratory warning labels
    1×2"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 41,40 €
    41,40 €
    1 * 1 ROU
       41,40 €
  • Laboratory warning labels
    1×2"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 41,40 €
    41,40 €
    1 * 1 ROU
       41,40 €
  • Laboratory warning labels
    2,72×1"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 41,40 €
    41,40 €
    1 * 1 ROU
       41,40 €
  • Laboratory warning labels
    2,72×1"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 45,60 €
    45,60 €
    1 * 1 ROU
       45,60 €
  • Laboratory warning labels
    2×2"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 55,50 €
    55,50 €
    1 * 1 ROU
       55,50 €
  • Laboratory warning labels
    4×3,5"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 59,80 €
    59,80 €
    1 * 1 ROU
       59,80 €
  • Laboratory warning labels
    4×4"
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 111,00 €
    111,00 €
    1 * 1 ROU
       111,00 €