ContactUsLinkComponent
Grade 2294 filter papers for technical use, Whatman™
Grade 2294 filter papers for technical use, Whatman™
Certificates
undefined
Grade 2294 filter papers for technical use, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-8062
  • WHAT10342860
  • WHAT10342862
  • N°:
  • 2294
  • 2294
  • 2294
  • Poids:
  • 556 g/m²
  • 556 g/m²
  • 556 g/m²
  • Épaisseur:
  • 1500 µm
  • 1500 µm
  • 1500 µm
  • Rétention de particules:
  • 8 à 15 µm
  • 8 à 15 µm
  • 8 à 15 µm
  • Vitesse de filtration:
  • 27,5 s (Herzberg)
  • 27,5 s (Herzberg)
  • 27,5 s (Herzberg)