ContactUsLinkComponent
Grade 0965 filter papers for technical use, Whatman™
Grade 0965 filter papers for technical use, Whatman™
N° de catalogue WHAT10340810
undefined
Grade 0965 filter papers for technical use, Whatman™
N° de catalogue WHAT10340810
Spécifications
  • N°:
    0965
  • Rétention de particules:
    100 µm
  • Seq:
    10
  • Taille:
    110 mm
  • Épaisseur:
    250 µm
  • Poids:
    30 g/m²
  • Vitesse de filtration:
    -
  • Cdt:
    100
Spécifications
À propos de cet article
Coarse filter mat with high wet strength.