Gants en nitrile, Kimtech™ Opal™
À propos de cet article
Les gants Kimtech™ Opal™ Nitrile protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes. Sans poudre, ambidextres, avec manchette perlée et bouts des doigts texturés. L'absence de latex de caoutchouc naturel et d'agents de vulcanisation réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de TYPE I et IV.
- Conformité assurée
- Formulé sans thiurames, thiazoles, guanidines, carbamates, et sans soufre ajouté
- Souple, confortable et facile à enfiler
- Les bouts des doigts texturés améliorent la prise et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces
- Couleur sombre pour améliorer la concentration sur la tâche
- Disponible dans une large gamme de tailles, de XS à XL
Ces gants protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes, offrant ainsi une protection sans faille quand et où cela est nécessaire. Ces gants non poudrés sont idéaux pour les installations de recherche et de production, les sciences de la vie et les applications de fabrication de médicaments non stériles. Ces gants se caractérisent par une approche innovante utilisant un polymère nitrile fin dont l'épaisseur de la pointe n'est que de 0,07 mm, mais qui présente une excellente résistance à la traction adaptée à une utilisation rigoureuse. Faciles à enfiler, souples et confortables, ces gants peuvent être portés pendant de longues périodes.
L'absence de latex de caoutchouc naturel, de soufre et d'agents de vulcanisation réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de TYPE I et TYPE IV, protégeant ainsi le porteur et l'application. La fabrication de précision réduit le risque de contamination et garantit que les gants en nitrile offrent des niveaux élevés de conformité réglementaire. Les poignets perlés et les bouts des doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux secs et humides, et les gants ambidextres ont été testés de manière approfondie dans des conditions rigoureuses. En outre, grâce à leur construction en nitrile fin et à leur conditionnement efficace, ces gants résistants aux produits chimiques permettent de réduire les déchets jusqu'à 50 %.
: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1,5
Agréé contact alimentaire
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Les gants Kimtech™ Opal™ Nitrile protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes. Sans poudre, ambidextres, avec manchette perlée et bouts des doigts texturés. L'absence de latex de caoutchouc naturel et d'agents de vulcanisation réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de TYPE I et IV.
- Conformité assurée
- Formulé sans thiurames, thiazoles, guanidines, carbamates, et sans soufre ajouté
- Souple, confortable et facile à enfiler
- Les bouts des doigts texturés améliorent la prise et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces
- Couleur sombre pour améliorer la concentration sur la tâche
- Disponible dans une large gamme de tailles, de XS à XL
Ces gants protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes, offrant ainsi une protection sans faille quand et où cela est nécessaire. Ces gants non poudrés sont idéaux pour les installations de recherche et de production, les sciences de la vie et les applications de fabrication de médicaments non stériles. Ces gants se caractérisent par une approche innovante utilisant un polymère nitrile fin dont l'épaisseur de la pointe n'est que de 0,07 mm, mais qui présente une excellente résistance à la traction adaptée à une utilisation rigoureuse. Faciles à enfiler, souples et confortables, ces gants peuvent être portés pendant de longues périodes.
L'absence de latex de caoutchouc naturel, de soufre et d'agents de vulcanisation réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de TYPE I et TYPE IV, protégeant ainsi le porteur et l'application. La fabrication de précision réduit le risque de contamination et garantit que les gants en nitrile offrent des niveaux élevés de conformité réglementaire. Les poignets perlés et les bouts des doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux secs et humides, et les gants ambidextres ont été testés de manière approfondie dans des conditions rigoureuses. En outre, grâce à leur construction en nitrile fin et à leur conditionnement efficace, ces gants résistants aux produits chimiques permettent de réduire les déchets jusqu'à 50 %.
: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1,5
Agréé contact alimentaire
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- 112-6223
- 112-6224
- 112-6225
- 112-6226
- 112-6227
- Ambidextre/anatomique:
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Usage unique/Réutilisable:
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Latex/Sans latex:
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Poudrés/Non poudrés:
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Matière:
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Finition:
- Bouts des doigts texturés
- Bouts des doigts texturés
- Bouts des doigts texturés
- Bouts des doigts texturés
- Bouts des doigts texturés
- Style de manchette:
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Norme EN:
- EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
- EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
- EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
- EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
- EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
- Convient au contact alimentaire:
- +
- +
- +
- +
- +
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- Taille du gantCouleurLongueurEmballageDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Waste Reducing Plus
Specifications
Cat. No.112-6223Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableWaste ReducingUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésMatièreNitrileFinitionBouts des doigts texturésStyle de manchetteRouléNorme ENEN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)Convient au contact alimentaire+Waste Reducing - Spécifications :
Waste Reducing Plus
Specifications
Cat. No.112-6224Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableWaste ReducingUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésMatièreNitrileFinitionBouts des doigts texturésStyle de manchetteRouléNorme ENEN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)Convient au contact alimentaire+Waste Reducing - Spécifications :
Waste Reducing Plus
Specifications
Cat. No.112-6225Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableWaste ReducingUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésMatièreNitrileFinitionBouts des doigts texturésStyle de manchetteRouléNorme ENEN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)Convient au contact alimentaire+Waste Reducing - Spécifications :
Waste Reducing Plus
Specifications
Cat. No.112-6226Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableWaste ReducingUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésMatièreNitrileFinitionBouts des doigts texturésStyle de manchetteRouléNorme ENEN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)Convient au contact alimentaire+Waste Reducing - Spécifications :
Waste Reducing Plus
Specifications
Cat. No.112-6227Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableWaste ReducingUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésMatièreNitrileFinitionBouts des doigts texturésStyle de manchetteRouléNorme ENEN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)Convient au contact alimentaire+Waste Reducing