0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Amphotericine B
Amphotericine B 250 µg/ml
Amphotericine B 250 µg/ml
MDTC30-003-CF
:
Corning
:
Amphotericine B 250 µg/ml
MDTC30-003-CF
:
Corning
:
Cdt:
6
Seq:
2378
Info cdt:
6×50 ml
:
:
924.08 g/mol
:
Congélateur
:
1397-89-3
:
C₄₇H₇₃NO₁₇
:
MFCD00877763