ContactUsLinkComponent
Toluène ≥99.8% (par GC), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
  4483-25
 :  
Toluène ≥99.8% (par GC), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
  4483-25
 :  
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (C₆H₅CH₃ by GC):
    ≥99.8 %
  • Water (H₂O by KF, coulometric):
    ≤0.01 %
  • Titrable Acid (meq/g):
    ≤0.0005 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Absorbance - 290 nm:
    ≤0,3
  • Absorbance - 300 nm:
    ≤0,1
  • Absorbance - 310 nm:
    ≤0.05
  • Absorbance - 330 nm:
    ≤0.01
  • Absorbance - 350 nm:
    ≤0.004
 :
 :92.14 g/mol
 :13,09607
 :110,6 °C (1013 hPa)
 :–95 °C
 :0,867 g/cm³ (20 °C)
 :4 °C
 :Température ambiante
 :203-625-9
 :1294
 :3,II
 :05-2114615130-69
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :108-88-3
 :C₆H₅CH₃
 :MFCD00008512