Bone cutting spring scissors
Bone cutting scissors, Blunt, straight tips, 130 mm, 12 mm, Ø 0,4 mm
N° de catalogue FSCI16144-13
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Bone cutting spring scissors
N° de catalogue FSCI16144-13
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
These stainless steel scissors cut fine bone and cartilage.
Spécifications
- Type:Blunt, straight tips
- Désignation:Bone cutting scissors
- Longueur:130 mm
- Tip size:Ø 0,4 mm
- Longueur de lame:12 mm