Microscope slides, Assistent®
1 mm, 25×25 mm
N° de catalogue HECH91240000252
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Microscope slides, Assistent®
N° de catalogue HECH91240000252
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Selected proven glass quality.
- Cleaned
- Ready for use
Spécifications
- L×l:25×25 mm
- Épaisseur:1 mm