Flat bottom tubes, glass, Assistent®
50×15 mm Ø, 1,2 mm
N° de catalogue HECH92277912400
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Flat bottom tubes, glass, Assistent®
N° de catalogue HECH92277912400
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
AR-Glas®, special size.
Spécifications
- Épaisseur de paroi:1,2 mm
- Taille:50×15 mm Ø