Streptavidin
N° de catalogue BLEG405250-100UG
Fournisseur: BIOLEGEND INC
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Conjugaison:APC (Allophycocyanin)/Fire™ 750
- Species:HumanRatMouse
- Conditions de stockage:2…8 °C
- Synonyme de protéine:streptavidin APC/Fire™ 750|Streptavidin-Allophycocyanin/Fire™|SAv-APC/Fire™ 750
- Nom de la protéine/du peptide:Streptavidin
- Concentration:0,2 mg/ml
- Formulation:Phosphate-buffered solution, pH 7,2, containing 0,09% sodium azide
- Tested applications:FC, ICFC
Spécifications
À propos de cet article
Streptavidin is conjugated with APC/Fire™ 750 under optimal conditions.