0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Etoposide
Etoposide 100 mM
Etoposide 100 mM
Etoposide 100 mM
N° de catalogue API-06
Fournisseur:
G-Biosciences
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Etoposide 100 mM
N° de catalogue API-06
Fournisseur:
G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
50 µl
Seq:
1202
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Documentation
:
:
588.56 g/mol
Numéro CAS:
33419-42-0
Formule:
C₂₉H₃₂O₁₃
Numéro MDL:
MFCD00869325
Détails du produit
Documentation