InfinityLab Stay safe caps
InfinityLab Stay safe caps
Fournisseur:   Agilent
InfinityLab Stay safe caps
Fournisseur:  Agilent
Certificats
InfinityLab Stay safe caps
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
InfinityLab Stay Safe caps stop evaporation of harmful solvent vapors from solvent bottles.
  • Prevents 99,9% of solvents from leaching into the air
  • Increase long-term mobile phase consistency
  • GL 45 thread compatible with Agilent solvent bottles
These safety caps have been designed for optimal sealing with an integrated exhaust valve providing pressurisation during solvent extraction and allowing proper solvent flow to HPLC system. The exhaust valve contains a PTFE membrane to prevent contamination of your solvents from dirt and dust particles. Try the new A-Line Stay Safe caps for an airtight seal, complete with an innovative time strip that tells you when you need to change the valve or filter.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • A-Line Stay Safe cap (GL45), 1-port, includes vent valve with time strip, fitting (PFA) for Ø 3,2 mm tubing
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,00 €
    99,00 €
    1 * 1 ST
       99,00 €
  • A-Line Stay Safe cap (GL45), 2-port, includes vent valve with time strip, 2 fittings (PFA) for Ø 3,2 mm tubing
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 119,00 €
    119,00 €
    1 * 1 ST
       119,00 €
  • A-Line Stay Safe cap (GL45), 3-port, includes vent valve with time strip, 3 fittings (PFA) for Ø 3,2 mm tubing
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1 ST
       151,00 €
  • A-Line Stay Safe cap (GL45), 4-port for waste can, includes 4 PFA fittings (1 each for 2,3 mm and Ø 1,6 mm tubing, 2 for Ø 3,2 mm tubing), connector for waste tube, must be used with a charcoal filter
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 176,00 €
    176,00 €
    1 * 1 ST
       176,00 €
  • A-Line Stay Safe cap starter kit, Includes 4 caps, 4 venting valves with time strip, 4 fittings, 3,2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 390,00 €
    390,00 €
    1 * 1 ST
       390,00 €
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1192
    Thread adapter PTFE GL 45(M) - GPI 38(F)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 151,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1196
    A-Line 6 L waste can (GL 45)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 34,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1207
    2 ports waste collector, PTFE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 230,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1216
    Fitting for 3,2 mm tubing, PFA
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 38,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1221
    A-Line 6 L waste can kit. Includes A-Line Stay Safe cap (GL 45), 4-port for waste, PTFE waste collector, 2-port, must be used with a charcoal filter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 219,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1789
    Solvent lines, in ultra clean tubing quality for bottle head caps, recommended for LC/MS application, 228 cm length, with premounted 1/4-28 PEEK fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - 318,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1190
    A-Line Stay Safe vent valve, PTFE, with time strip for A-Line Stay Safe cap (GL 45)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 31,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1191
    Thread adapter PTFE GL 45(M) - GL 40(F)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 151,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1193
    A-Line Stay Safe charcoal filter, 58 g, with time strip for A-Line Stay Safe cap (GL 45), 4-port for waste (HEWL5043-1220)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 142,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1214
    A-Line Stay Safe cap fitting for Ø 1,6 mm tubing, PFA
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 38,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1215
    A-Line Stay Safe cap fitting for Ø 2,3 mm tubing, PFA
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 38,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL5043-1790
    Solvent lines for bottle head caps, 228 cm length, with premounted 1/4-28 PEEK fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - 54,00 €