HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STC
N° de catalogue APOSBIL3115-100ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:SeramunStab® STC HRP - conjugate stabiliser
- Seq:01
Spécifications
À propos de cet article
Liquid product red odourless pH-value 7,2 to 7,4 boiling point 103 °C. Optimised for background reduction.