Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
Revolve 3K, 1,25 - 100×
N° de catalogue 630-3331
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
N° de catalogue 630-3331
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
Microscope hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 3K
Revolve 3K, 1,25 - 100×
Prix
27 470,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ce microscope hybride "tout-en-un" convient aux méthodes d'observation verticales et inversées.
  • Embout d'objectif intelligent - cela permet à l'interface logicielle de reconnaître automatiquement l'objectif utilisé
  • Technique d'illumination : Champ clair (contraste de phase en option)
  • Caméra couleur 12 MP
  • Les fonctions de l'écran tactile pilotent les caméras et l'éclairage, remplaçant les tourelles et leviers manuels
  • Les oculaires traditionnels sont remplacés par une tablette iPad® pour faciliter la visualisation (affichage rétinien)
  • Une application logicielle personnalisée simplifie le processus de prise de vue et s'intègre de manière fluide à d'autres applications de partage du cloud
La méthode d'observation verticale est idéale pour observer les diapositives en verre. Pratique pour les applications de trempage dans l'eau. La méthode d'observation inversée est adaptée à l'observation d'échantillons vivants dans des chambres fluidiques telles que des plats et des plaques à puits. Cela permet également de manipuler plus facilement les échantillons. Idéal pour les applications à longue distance de travail.
Informations de commande: A compléter avec des objectifs (vendus séparément).
Livraison: Comprend une interface iPad, une alimentation électrique, une housse, une boîte noire et des lingettes pour nettoyage optique.
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    1,25 - 100×
  • Modèle:
    Revolve 3K
  • Cat. No.:
    630-3331
  • Affichage:
    12,9" iPad® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
  • Sonde:
    CMOS
  • Sortie:
    USB
  • Caméra:
    12 MP colour
  • Mode d'observation:
    Fond clair et contraste de phase
  • Exigence électrique:
    100 - 240 VA (50/60 Hz)
Services
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-3343
    Onsite install and training
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 310,00 €