Sodium formiate solution
100 mL
N° de catalogue 51197-100ML
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Formic acid sodium salt
- Numéro CAS:141-53-7
- Formule:HCO₂Na
- Numéro MDL:MFCD00013101
- Poids moléculaire:68.01 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL