0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Human recombinant Set7/9 Histone Methyltransferase
Human recombinant Set7/9 Histone Methyltransferase
Human recombinant Set7/9 Histone Methyltransferase
APOSBITP1326-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human recombinant Set7/9 Histone Methyltransferase
APOSBITP1326-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type d'enzyme:
Recombinant
Species:
Human
Conditions de stockage:
Ambient
Nom de l'enzyme:
Set7/9 Histone Methyltransferase
Synonymes d'enzyme:
HMTase