Recombinant Tick-Borne Encephalitis Virus Core
N° de catalogue APOSBITP1926-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:Encephalitis Core
- Nom de la protéine/du peptide:Tick-Borne Encephalitis Virus Core