Recombinant HTLV-1 p24 Core
Recombinant HTLV-1 p24 Core
Fournisseur:   Apollo Scientific
Recombinant HTLV-1 p24 Core
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • APOSBITP1909-100UG
  • APOSBITP1909-0.5MG
  • APOSBITP1909-1MG
  • Nom de la protéine/du peptide:
  • HTLV-1 p24 Core
  • HTLV-1 p24 Core
  • HTLV-1 p24 Core
  • Synonyme de protéine:
  • HTLV-1 p24c
  • HTLV-1 p24c
  • HTLV-1 p24c
  • Type de protéine/peptide:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Recombinant
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 100 µG
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 245,00 €
    245,00 €
    1 * 1 EA
       245,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP1909-100UG
    Nom de la protéine/du peptide
    HTLV-1 p24 Core
    Synonyme de protéine
    HTLV-1 p24c
    Type de protéine/peptide
    Recombinant
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 0,5 mg
    1 * 0,5 mg - 857,00 €
    857,00 €
    1 * 0,5 mg
       857,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP1909-0.5MG
    Nom de la protéine/du peptide
    HTLV-1 p24 Core
    Synonyme de protéine
    HTLV-1 p24c
    Type de protéine/peptide
    Recombinant
    New Product
  • 1 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 1 420,00 €
    1 420,00 €
    1 * 1 mg
       1 420,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP1909-1MG
    Nom de la protéine/du peptide
    HTLV-1 p24 Core
    Synonyme de protéine
    HTLV-1 p24c
    Type de protéine/peptide
    Recombinant